Print…
6-Aminonicotinamide 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 6-Aminopyridine-3-carboxamide
OR6120-10G OR6120-25G OR6120-5G
APOSOR6120-10GEA 275 EUR
APOSOR6120-10G APOSOR6120-25G APOSOR6120-5G
6-Aminonicotinamide 95+%
6-Aminonicotinamide
Fórmula: C₆H₇N₃O
Ponto de Fusão: 245…248 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006327
Número CAS: 329-89-5