Print…
6-Aminonicotinonitrile 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 6-Amino-3-pyridinecarbonitrile, 6-aminopyridine-3-carbonitrile, 2-Amino-5-cyanopyridine, 2-Aminopyridine-5-carbonitrile
OR6119-100G OR6119-25G OR6119-5G
APOSOR6119-100GEA 557 EUR
APOSOR6119-100G APOSOR6119-25G APOSOR6119-5G
6-Aminonicotinonitrile 97%
6-Aminonicotinonitrile
Fórmula: C₆H₅N₃
Peso Molecular: 119.13 g/mol
Ponto de ebulição: 240…250 °C/15mmHg
Ponto de Fusão: 159…163 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00128902
Número CAS: 4214-73-7
UN: 3439
ADR: 6.1 III