Print…
(2S,4R)-1-[(tert-Butoxy)carbonyl]-4-methylpyrrolidine-2-carboxylic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR61167-250MG OR61167-1G
APOSOR61167-250MGEA 208 EUR
APOSOR61167-250MG APOSOR61167-1G
(2S,4R)-1-[(tert-Butoxy)carbonyl]-4-methylpyrrolidine-2-carboxylic acid 97%
(2S,4R)-1-[(tert-Butoxy)carbonyl]-4-methylpyrrolidine-2-carboxylic acid
Fórmula: C₁₁H₁₉NO₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD13185988
Número CAS: 364750-80-1