Print…
6-(1H-Imidazol-1-yl)nicotinic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR6116-1G OR6116-5G
APOSOR6116-1GEA 170 EUR
APOSOR6116-1G APOSOR6116-5G
6-(1H-Imidazol-1-yl)nicotinic acid
6-(1H-Imidazol-1-yl)nicotinic acid
Fórmula: C₉H₇N₃O₂
Ponto de Fusão: >270 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00140821
Número CAS: 216955-75-8