Print…
3-Amino-3-(3-bromophenyl)oxetane hydrochloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR61147-1G OR61147-5G
APOSOR61147-1GEA 928 EUR
APOSOR61147-1G APOSOR61147-5G
3-Amino-3-(3-bromophenyl)oxetane hydrochloride 97%
3-Amino-3-(3-bromophenyl)oxetane hydrochloride
Fórmula: C₉H₁₁BrClNO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD19381731
Número CAS: 1332920-63-4