Print…
1-(4-Chlorophenyl)-1-methylethylamine
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR6114-1G OR6114-250MG OR6114-100MG
APOSOR6114-1GEA 177 EUR
APOSOR6114-1G APOSOR6114-250MG APOSOR6114-100MG
1-(4-Chlorophenyl)-1-methylethylamine
1-(4-Chlorophenyl)-1-methylethylamine
Fórmula: C₉H₁₂ClN
Ponto de ebulição: 91 °C/4mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08669636
Número CAS: 17797-11-4
UN: 2735
ADR: 8,III