Print…
2-[(3-Aminophenyl)thio]-4,6-dimethylpyrimidine 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR6113-1G OR6113-5G OR6113-25G
APOSOR6113-1GEA 185 EUR
APOSOR6113-1G APOSOR6113-5G APOSOR6113-25G
2-[(3-Aminophenyl)thio]-4,6-dimethylpyrimidine 95+%
2-[(3-Aminophenyl)thio]-4,6-dimethylpyrimidine
Fórmula: C₁₂H₁₃N₃S
Ponto de Fusão: 88…90 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00203026
Número CAS: 387358-42-1