Print…
3,5-Xilidina 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR61129-100G OR61129-25G OR61129-5G
APOSOR61129-100GEA 0 EUR
APOSOR61129-100G APOSOR61129-25G APOSOR61129-5G
3,5-Xilidina 97%
3,5-Xilidina
Fórmula: C₈H₁₁N
Ponto de ebulição: 221 °C
Ponto de Fusão: 44446 °C
Densidade: 0,972 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007813
Número CAS: 108-69-0
EINECS: 203-607-0
UN: 1711
ADR: 6.1,II