Print…
3,5-Dimethylbenzyl bromide 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR61128-100G OR61128-25G
APOSOR61128-100GEA 0 EUR
APOSOR61128-100G APOSOR61128-25G
3,5-Dimethylbenzyl bromide 97%
3,5-Dimethylbenzyl bromide
Fórmula: C₉H₁₁Br
Ponto de ebulição: 109…110 °C/14mmHg
Ponto de Fusão: 36…40 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013539
Número CAS: 27129-86-8
UN: 3261
ADR: 8,II