Print…
5-Chloro-3-methylpyridine-2-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR61110-25G OR61110-5G
APOSOR61110-25GEA 405 EUR
APOSOR61110-25G APOSOR61110-5G
5-Chloro-3-methylpyridine-2-carboxylic acid
5-Chloro-3-methylpyridine-2-carboxylic acid
Fórmula: C7H6ClNO2
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07375127
Número CAS: 886365-46-4