Print…
2-Amino-5-chloropyrazine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR61102-1G OR61102-5G
APOSOR61102-1GEA 43.5 EUR
APOSOR61102-1G APOSOR61102-5G
2-Amino-5-chloropyrazine
2-Amino-5-chloropyrazine
Fórmula: C₄H₄ClN₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03423596
Número CAS: 33332-29-5