Print…
2-Bromo-6-iodotoluene 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Bromo-3-iodo-2-methylbenzene
OR61090-10G OR61090-1G OR61090-5G
APOSOR61090-10GEA 163 EUR
APOSOR61090-10G APOSOR61090-1G APOSOR61090-5G
2-Bromo-6-iodotoluene 98%
2-Bromo-6-iodotoluene
Fórmula: C₇H₆BrI
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07780672
Número CAS: 97456-81-0