Print…
3-Chloro-2-hydrazinopyridine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR6108-100G OR6108-25G OR6108-5G
APOSOR6108-100GEA 241 EUR
APOSOR6108-100G APOSOR6108-25G APOSOR6108-5G
3-Chloro-2-hydrazinopyridine 98%
3-Chloro-2-hydrazinopyridine
Fórmula: C₅H₆ClN₃
Ponto de Fusão: 165…167 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01936479
Número CAS: 22841-92-5