Print…
4-(Chloromethyl)benzonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR61079-100G OR61079-25G OR61079-500G
APOSOR61079-100GEA 0 EUR
APOSOR61079-100G APOSOR61079-25G APOSOR61079-500G
4-(Chloromethyl)benzonitrile
4-(Chloromethyl)benzonitrile
Fórmula: C₈H₆ClN
Ponto de ebulição: 179 °C/50mmHg
Ponto de Fusão: 77…79 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00019761
Número CAS: 874-86-2
UN: 3261
ADR: 8,II