Print…
ω,3,4-Trichloroacetophenone 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR61073-25G OR61073-5G
APOSOR61073-25GEA 0 EUR
APOSOR61073-25G APOSOR61073-5G
ω,3,4-Trichloroacetophenone 95%
ω,3,4-Trichloroacetophenone
Fórmula: C₈H₅Cl₃O
Ponto de ebulição: 171…173 °C/15mmHg
Ponto de Fusão: 46…47 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03970382
Número CAS: 42981-08-8
UN: 1759
ADR: 8,III