Print…
3-Bromo-5-nitroanisole 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Bromo-3-methoxy-5-nitrobenzene
OR61069-25G OR61069-5G
APOSOR61069-25GEA 102 EUR
APOSOR61069-25G APOSOR61069-5G
3-Bromo-5-nitroanisole 98%
3-Bromo-5-nitroanisole
Fórmula: C₇H₆BrNO₃
Ponto de Fusão: 85…88 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04112752
Número CAS: 16618-67-0