Print…
Methyl trans-4-aminocyclohexanecarboxylate hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: trans-4-Aminocyclohexanecarboxylic Acid Methyl Ester Hydrochloride
OR61067-1G OR61067-5G
APOSOR61067-1GEA 21.9 EUR
APOSOR61067-1G APOSOR61067-5G
Methyl trans-4-aminocyclohexanecarboxylate hydrochloride
Methyl trans-4-aminocyclohexanecarboxylate hydrochloride
Fórmula: C₈H₁₅NO₂
Ponto de Fusão: 138…140 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08274538
Número CAS: 61367-07-5