Print…
L-Tyrosine methyl ester hydrochloride 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: L-Methyltyrosinate hydrochloride, H-Tyr-OMe.HCl, H-Tyr-OMe·HCl
OR61060-100G OR61060-500G OR61060-25G
APOSOR61060-100GEA 55.1 EUR
APOSOR61060-100G APOSOR61060-500G APOSOR61060-25G
L-Tyrosine methyl ester hydrochloride 98%
L-Tyrosine methyl ester hydrochloride
Fórmula: C₁₀H₁₃NO₃
Peso Molecular: 231.68 g/mol
Ponto de Fusão: 190…193 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00012607
Número CAS: 3417-91-2