Print…
2-(Dicyclohexylphosphino)-2'-(dimethylamino)biphenyl 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: DavePhos, 2-(Dicyclohexylphosphino)-2'-(N,N-dimethylamino))-1,1'-biphenyl, 2'-(Dicyclohexylphosphino)-N,N-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-2-amine, 2-Dicyclohexylphosphino-2’-(N,N-dimethylamino)biphenyl
OR61059-25G OR61059-5G OR61059-100G
APOSOR61059-25GEA 122 EUR
APOSOR61059-25G APOSOR61059-5G APOSOR61059-100G
2-(Dicyclohexylphosphino)-2'-(dimethylamino)biphenyl 98%
2-(Dicyclohexylphosphino)-2'-(dimethylamino)biphenyl
Usage subject to US Patents 6307087 and 6395916. This product is intended for research and development purposes only.
Fórmula: C₂₆H₃₆NP
Ponto de Fusão: 121…124 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02183572
Número CAS: 213697-53-1