Print…
2,5-Dimethylthiazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR61055-1G OR61055-5G
APOSOR61055-1GEA 0 EUR
APOSOR61055-1G APOSOR61055-5G
2,5-Dimethylthiazole
2,5-Dimethylthiazole
Fórmula: C₅H₇NS
Ponto de ebulição: 148…153 °C
Densidade: 1,057 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00130120
Número CAS: 4175-66-0