Print…
Diethoxy(dimethyl)silane
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR61048-100G OR61048-2.5KG OR61048-500G
APOSOR61048-100GEA 0 EUR
APOSOR61048-100G APOSOR61048-2.5KG APOSOR61048-500G
Diethoxy(dimethyl)silane
Diethoxy(dimethyl)silane
Fórmula: C₆H₁₆O₂Si
Ponto de ebulição: 111…113 °C
Ponto de Fusão: –70 °C
Densidade: 0,865 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 11 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009068
Número CAS: 78-62-6
EINECS: 201-127-6
UN: 2380
ADR: 3,II