Print…
Methyl-4-amino-2-methylbenzoate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Methyl 4-amino-2-methylbenzoate
OR61046-25G OR61046-5G
APOSOR61046-25GEA 69.6 EUR
APOSOR61046-25G APOSOR61046-5G
Methyl-4-amino-2-methylbenzoate 98%
Methyl-4-amino-2-methylbenzoate
Fórmula: C₉H₁₁NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08458829
Número CAS: 6933-47-7