Print…
2,4-Dichloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2,6-Dichloro-7-deazapurine
OR61036-1G OR61036-100G OR61036-25G
APOSOR61036-1GEA 21.9 EUR
APOSOR61036-1G APOSOR61036-100G APOSOR61036-25G
2,4-Dichloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine 95%
2,4-Dichloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Fórmula: C₆H₃Cl₂N₃
Peso Molecular: 188.01 g/mol
Ponto de Fusão: 250…252 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD08059278
Número CAS: 90213-66-4