Print…
Ethyl-1H-indazole-5-carboxylate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR61035-1G OR61035-5G OR61035-10G
APOSOR61035-1GEA 21.9 EUR
APOSOR61035-1G APOSOR61035-5G APOSOR61035-10G
Ethyl-1H-indazole-5-carboxylate 95%
Ethyl-1H-indazole-5-carboxylate
Fórmula: C₁₀H₁₀N₂O₂
Ponto de Fusão: 122…124 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03426220
Número CAS: 192944-51-7