Print…
3-Amino-6-bromo-1-methyl-1H-indazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 6-Bromo-1-methyl-1H-indazol-3-amine
OR61034-1G OR61034-250MG
APOSOR61034-1GEA 114 EUR
APOSOR61034-1G APOSOR61034-250MG
3-Amino-6-bromo-1-methyl-1H-indazole
3-Amino-6-bromo-1-methyl-1H-indazole
Fórmula: C₈H₈BrN₃
Ponto de Fusão: 134…136 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11847108
Número CAS: 1214899-85-0