Print…
Dimetilsulfóxido 99.7+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Methanesulphinylmethane, Methyl sulphoxide, Dimethyl(oxido)sulphur, DMSO
OR61029-100ML OR61029-25ML OR61029-50ML
APOSOR61029-100MLEA 451 EUR
APOSOR61029-100ML APOSOR61029-25ML APOSOR61029-50ML
Dimetilsulfóxido 99.7+%
Dimetilsulfóxido
Fórmula: (CH₃)₂SO
Peso Molecular: 78.14 g/mol
Ponto de ebulição: 189 °C
Ponto de Fusão: 16…19 °C
Densidade: 1.1 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 87 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002089
Número CAS: 67-68-5
Merck Index: 13,03285