Print…
5-Bromo-2-carboxy-3-methylpyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Bromo-3-methylpyridine-2-carboxylic acid, 5-Bromo-3-methylpicolinic acid
OR61015-1G OR61015-5G
APOSOR61015-1GEA 21.9 EUR
APOSOR61015-1G APOSOR61015-5G
5-Bromo-2-carboxy-3-methylpyridine
5-Bromo-2-carboxy-3-methylpyridine
Fórmula: C₇H₆BrNO₂
Peso Molecular: 216.03 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07375125
Número CAS: 886365-43-1