Print…
5-Bromo-2-cyano-4-methylpyridine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR61014-1G OR61014-5G
APOSOR61014-1GEA 0 EUR
APOSOR61014-1G APOSOR61014-5G
5-Bromo-2-cyano-4-methylpyridine 97%
5-Bromo-2-cyano-4-methylpyridine
Fórmula: C₇H₅BrN₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD07375090
Número CAS: 886364-86-9