Print…
3-Amino-4-hydroxyphenyl methyl sulphone 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Amino-4-(methylsulfonyl)phenol 2-Hydroxy-5-(methylsulfonyl)aniline, 3-Amino-4-hydroxyphenyl Methyl sulphone, 2-Hydroxy-5-(methylsulphonyl)aniline, 2-Amino-4-(methylsulphonyl)phenol
OR61009-1G OR61009-5G
APOSOR61009-1GEA 65.4 EUR
APOSOR61009-1G APOSOR61009-5G
3-Amino-4-hydroxyphenyl methyl sulphone 95%
3-Amino-4-hydroxyphenyl methyl sulphone
Fórmula: C₇H₉NO₃S
Ponto de Fusão: 158 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00719450
Número CAS: 98-30-6
EINECS: 202-654-4