Print…
8-Bromo-6-methylimidazo[1,2-a]pyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR6100-1G OR6100-5G
APOSOR6100-1GEA 69.6 EUR
APOSOR6100-1G APOSOR6100-5G
8-Bromo-6-methylimidazo[1,2-a]pyridine
8-Bromo-6-methylimidazo[1,2-a]pyridine
Fórmula: C₈H₇BrN₂
Ponto de Fusão: 62…64 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09258770
Número CAS: 136117-93-6