Print…
3-Chloroisoquinoline 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR6098-1G OR6098-5G
APOSOR6098-1GEA 56.7 EUR
APOSOR6098-1G APOSOR6098-5G
3-Chloroisoquinoline 98%
3-Chloroisoquinoline
Fórmula: C₉H₆ClN
Ponto de Fusão: 42…45 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD05982009
Número CAS: 19493-45-9