Print…
5-Amino-1-chloroisoquinoline 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR6097-1G OR6097-500MG
APOSOR6097-1GEA 180 EUR
APOSOR6097-1G APOSOR6097-500MG
5-Amino-1-chloroisoquinoline 98%
5-Amino-1-chloroisoquinoline
Fórmula: C₉H₇ClN₂
Ponto de Fusão: 158…162 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09258640
Número CAS: 374554-54-8