Print…
Tetrahydrothiopyran-4-carbonitrile 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR6086-1G OR6086-5G
APOSOR6086-1GEA 0 EUR
APOSOR6086-1G APOSOR6086-5G
Tetrahydrothiopyran-4-carbonitrile 97%
Tetrahydrothiopyran-4-carbonitrile
Fórmula: C₆H₉NS
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09025909
Número CAS: 195503-40-3
UN: 3276
ADR: 6.1,III