Print…
(4-Bromophenyl)methanesulphonyl chloride 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR6075-1G OR6075-500MG OR6075-5G
APOSOR6075-1GEA 52.2 EUR
APOSOR6075-1G APOSOR6075-500MG APOSOR6075-5G
(4-Bromophenyl)methanesulphonyl chloride 96%
(4-Bromophenyl)methanesulphonyl chloride
Fórmula: C₇H₆BrClO₂S
Ponto de Fusão: 117…121 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04973454
Número CAS: 53531-69-4
UN: 3261
ADR: 8,II