Print…
5-[2-(Bromomethyl)phenyl]-3-methyl-1,2,4-oxadiazole 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-(3-Methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)benzyl bromide
OR6068-1G OR6068-250MG
APOSOR6068-1GEA 396 EUR
APOSOR6068-1G APOSOR6068-250MG
5-[2-(Bromomethyl)phenyl]-3-methyl-1,2,4-oxadiazole 97%
5-[2-(Bromomethyl)phenyl]-3-methyl-1,2,4-oxadiazole
Fórmula: C₁₀H₉BrN₂O
Ponto de Fusão: 64…67 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09064955
Número CAS: 892501-91-6
UN: 3261
ADR: 8 III