Print…
1-(2-Bromoethoxy)-2,4-dichlorobenzene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: beta-Bromo-2,4-dichlorophenetole
OR6066-10G OR6066-1G OR6066-5G
APOSOR6066-10GEA 288 EUR
APOSOR6066-10G APOSOR6066-1G APOSOR6066-5G
1-(2-Bromoethoxy)-2,4-dichlorobenzene
1-(2-Bromoethoxy)-2,4-dichlorobenzene
Fórmula: C₈H₇BrCl₂O
Ponto de ebulição: 120…130 °C/0,4mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00043464
Número CAS: 6954-77-4