Print…
3-(2-Bromoethoxy)benzaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 3-(2-Bromoethoxy)benzenecarboxaldehyde
OR6065-10G OR6065-1G OR6065-5G
APOSOR6065-10GEA 800 EUR
APOSOR6065-10G APOSOR6065-1G APOSOR6065-5G
3-(2-Bromoethoxy)benzaldehyde
3-(2-Bromoethoxy)benzaldehyde
Fórmula: C₉H₉BrO₂
Ponto de ebulição: 126…130 °C/0.2mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 186191-19-5