Print…
1-[(Ammoniooxy)methyl]-4-chlorobenzene chloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: O-(4-Chlorobenzyl)hydroxylamine hydrochloride
OR6060-1G OR6060-5G
APOSOR6060-1GEA 168 EUR
APOSOR6060-1G APOSOR6060-5G
1-[(Ammoniooxy)methyl]-4-chlorobenzene chloride
1-[(Ammoniooxy)methyl]-4-chlorobenzene chloride
Fórmula: C₇H₉Cl₂NO
Ponto de Fusão: 230 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01114589
Número CAS: 38936-60-6