Print…
1-[(Ammoniooxy)methyl]-2-bromobenzene chloride
Fornecedor: Apollo Scientific
OR6058-1G OR6058-500MG OR6058-5G
APOSOR6058-1GEA 510 EUR
APOSOR6058-1G APOSOR6058-500MG APOSOR6058-5G
1-[(Ammoniooxy)methyl]-2-bromobenzene chloride
1-[(Ammoniooxy)methyl]-2-bromobenzene chloride
Fórmula: C₇H₉BrClNO
Ponto de Fusão: 144…146 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01114573
Número CAS: 51572-91-9