Print…
2-Amino-4-methoxynicotinonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR6055-1G OR6055-5G
APOSOR6055-1GEA 119 EUR
APOSOR6055-1G APOSOR6055-5G
2-Amino-4-methoxynicotinonitrile
2-Amino-4-methoxynicotinonitrile
Fórmula: C₇H₇N₃O
Ponto de Fusão: 211 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00975441
Número CAS: 98651-70-8