Print…
2-Amino-N-hydroxy-2-phenylacetamide 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR6054-1G OR6054-500MG
APOSOR6054-1GEA 495 EUR
APOSOR6054-1G APOSOR6054-500MG
2-Amino-N-hydroxy-2-phenylacetamide 95%
2-Amino-N-hydroxy-2-phenylacetamide
Fórmula: C₈H₁₀N₂O₂
Ponto de Fusão: 170…172 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00243468
Número CAS: 105985-16-8