Print…
Geranyl acetate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR6044-25G OR6044-100G
APOSOR6044-25GEA 72.5 EUR
APOSOR6044-25G APOSOR6044-100G
Geranyl acetate 98%
Geranyl acetate
Fórmula: C₁₂H₂₀O₂
Ponto de ebulição: 138 °C/25mmHg
Densidade: 0,916 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 104 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00015037
Número CAS: 105-87-3