(4-Chlorophenoxy)acetonitrile 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Atenção
|
OR6030-100G
OR6030-25G
APOSOR6030-100GEA
0
EUR
APOSOR6030-100G
APOSOR6030-25G
(4-Chlorophenoxy)acetonitrile 97%
(4-Chlorophenoxy)acetonitrile
Fórmula:
C₈H₆ClNO Ponto de ebulição: 149…150 °C/15mmHg Ponto de Fusão: 45…49 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00031535 Número CAS: 3598-13-8 UN: 3439 ADR: 6.1,III |