Print…
2-Ethylfuran
Fornecedor: Apollo Scientific
OR6028-10G OR6028-25G
APOSOR6028-10GEA 49.5 EUR
APOSOR6028-10G APOSOR6028-25G
2-Ethylfuran
2-Ethylfuran
Fórmula: C₆H₈O
Peso Molecular: 96.13 g/mol
Ponto de ebulição: 92…93 °C/768mmHg
Densidade: 0.912 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: –2 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003259
Número CAS: 3208-16-0