Print…
2-[4-(Bromomethyl)phenyl]propionic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR60242-100G OR60242-25G
APOSOR60242-100GEA 444 EUR
APOSOR60242-100G APOSOR60242-25G
2-[4-(Bromomethyl)phenyl]propionic acid 97%
2-[4-(Bromomethyl)phenyl]propionic acid
Fórmula: C₁₀H₁₁BrO₂
Ponto de Fusão: 126…130 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02093445
Número CAS: 111128-12-2
UN: 1759
ADR: 8,II