Print…
7-Bromo-1-heptene 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR60221-100G OR60221-25G OR60221-5G
APOSOR60221-100GEA 166 EUR
APOSOR60221-100G APOSOR60221-25G APOSOR60221-5G
7-Bromo-1-heptene 98%
7-Bromo-1-heptene
Fórmula: C₇H₁₃Br
Ponto de ebulição: 27 °C/1mmHg
Densidade: 1,162 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 58,3 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01631137
Número CAS: 4117-09-3
UN: 1993
ADR: 3,III