Print…
(S)-Methyl-2-amino-6-(((benzyloxy)carbonyl)amino)hexanoate hydrochloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: H-Lys(Z)-OMe.HCl, H-Lys(Z)-OMe·HCl
OR60214-100G OR60214-25G
APOSOR60214-100GEA 328 EUR
APOSOR60214-100G APOSOR60214-25G
(S)-Methyl-2-amino-6-(((benzyloxy)carbonyl)amino)hexanoate hydrochloride 97%
(S)-Methyl-2-amino-6-(((benzyloxy)carbonyl)amino)hexanoate hydrochloride
Fórmula: C₁₅H₂₃ClN₂O₄
Peso Molecular: 330.809 g/mol
Ponto de Fusão: 115…118 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00034846
Número CAS: 27894-50-4
EINECS: 248-715-9