Print…
4-Bromo-2-chloro-6-nitroaniline
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR60213-1G OR60213-250MG OR60213-5G
APOSOR60213-1GEA 31.9 EUR
APOSOR60213-1G APOSOR60213-250MG APOSOR60213-5G
4-Bromo-2-chloro-6-nitroaniline
4-Bromo-2-chloro-6-nitroaniline
Fórmula: C₆H₄BrClN₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD03426655
Número CAS: 34033-41-5