Print…
Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carbonyl chloride hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
OR60211-1G OR60211-250MG
APOSOR60211-1GEA 216 EUR
APOSOR60211-1G APOSOR60211-250MG
Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carbonyl chloride hydrochloride
Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carbonyl chloride hydrochloride
Fórmula: C₈H₆Cl₂N₂O
Ponto de Fusão: 250…253 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07772809
Número CAS: 859833-15-1