Print…
Oxetan-3-ol 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR60206-1G OR60206-5G OR60206-25G
APOSOR60206-1GEA 21.9 EUR
APOSOR60206-1G APOSOR60206-5G APOSOR60206-25G
Oxetan-3-ol 95%
Oxetan-3-ol
Fórmula: C₃H₆O₂
Ponto de ebulição: 67…70 °C/8mmHg
Densidade: 1,125 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09056790
Número CAS: 7748-36-9